Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Réalisez des cultures cellulaires directement sur des lames grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence de cellules.
Marque: Thermo Scientific™ 177453
Description
Réalisez des cultures cellulaires directement sur les lames de microscope grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence monocellulaires.
Chambre SlideFlask (illustrée avec un bouchon noir sur la photo)
- Emploie une lame en polystyrène traitée pour la culture tissulaire, fixée sur un flacon de 18 × 50 mm via un soudage par ultrasons— permettant une incubation à long terme, sans aucune fuite
- La partie supérieure, c’est-à-dire le flacon, se désolidarise facilement après la culture—en libérant la lame pour un examen au microscope
- certifié Nunclon Delta
- Lamelle disponible (171862)
Chambre Flaskette (illustrée avec un bouchon blanc)
- Lame en verre dotée d’un joint d’étanchéité en silicone et d’une partie supérieure (flacon) de 20 × 50 mm
- Peut être hermétiquement fermé pour exclure l’air—, utile lorsque l’on incorpore les cellules dans la résine pour la microscopie électronique
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
1 | |
10,0 cm2 | |
Culture cellulaire | |
2,5-5,0 ml | |
16 |
Transparent | |
Flaskette | |
Verre | |
Avec bouchon solide noir, non ventilé | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.