Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Réalisez des cultures cellulaires directement sur des lames grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence de cellules.
Marque:  Thermo Scientific™ 170920
Code produit. 10439672
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réalisez des cultures cellulaires directement sur les lames de microscope grâce au flacon sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, idéal pour lʼautoradiographie et lʼimmunofluorescence monocellulaires.
Chambre SlideFlask (illustrée avec bouchon noir sur la photo)
  • Emploie une lame en polystyrène traitée pour la culture tissulaire, fixée sur un flacon de 18 × 50 mm via un soudage par ultrasons permettant une incubation à long terme, sans aucune fuite
  • La structure supérieure du flacon se désolidarise facilement après la culture, en libérant la lame pour un examen au microscope
  • Certifié Nunclon Delta
  • Verre de recouvrement disponible (171862)
Chambre Flaskette (illustrée avec un bouchon blanc)
  • Lame en verre dotée d’un joint d’étanchéité en silicone et d’une partie supérieure (flacon) de 20 × 50 mm
  • Peut être hermétiquement fermé pour exclure l’air :utile lorsque l’on incorpore les cellules dans la résine pour la microscopie électronique
  • Utilisation exclusivement réservée à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1
9,0 cm2
Culture cellulaire
2,5 à 5,0 ml
50
Stériles
Transparent
SlideFlask
Polystyrène
Avec bouchon solide noir, non ventilé
5
Certificats
Voir les accessoires
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.