Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™
Pour vos applications de microscopie à fort grossissement et vos analyses d’images confocales, optez pour la lamelle compartimentée Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marque: Thermo Scientific™ 155361
237.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
Cultivez, colorez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ avec un fond en verre borosilicaté n° 1 offre les caractéristiques optiques requises pour l’analyse d’images confocales et à fort grossissement. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
- La chambre de culture sur lamelle est parfaite pour l’analyse d’images confocale
- Optimale pour les observations de microscopie inversée haute puissance
- Chambres d’introduction de milieu non amovibles en polystyrène, fixées sur une lamelle compartimentée en verre borosilicaté 1,0
- Stérile
Spécification
1 | |
PS | |
Culture cellulaire | |
2.5 à 4.5 ml | |
Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques | |
57 x 25 mm | |
Transparent |
9.4 cm² | |
Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible | |
Borosilicaté | |
0,13 à 0,17 mm | |
16 | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.