Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
Conçus pour augmenter le rendement des cultures cellulaires et améliorer la productivité avec le même encombrement que celui d’un système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ standard.
Marque: Thermo Scientific™ 169118
852.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Case of 3
Description
Le système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ à haute densité offre 30 % plus de surface et rendement* que le système Cell Factory standard ou tout autre système à multi-plateaux similaire pour culture de cellules adhérentes. Les avantages économiques sont immédiats et ont un impact sur de nombreuses fonctions de l’organisation. Ils permettent aux utilisateurs finaux d’optimiser leur encombrement de fabrication de culture cellulaire, de réduire l’utilisation de matériel et le travail de la main d’œuvre, ainsi que d’améliorer le rendement des cultures cellulaires.
- Augmentez votre rendement - 30 % de surface et de rendement* SUPPLÉMENTAIRES tout en respectant l’encombrement standard du système Nunc Cell Factory.
- Augmentez votre productivité - Augmentez l’efficacité de votre main-d’œuvre et de la manipulation en réalisant plus au cours d’un seul cycle
- Améliorez votre économie de procédés - Augmentez votre capacité de fabrication sans investissement en capital
- Saisissez les opportunités environnementales - Consommez moins et réduisez les coûts de décontamination et d’élimination des déchets
Spécification
Flacons de culture à baffles, 500 ml | |
7,3 in | |
3/Cs. | |
Ventilé/Fermé | |
13 |
Verre | |
186mm | |
Less waste, renewable material | |
8216 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
183194 | Certificat d'irradiation | 09/01/2025 | 169118 |
183194 | Certificat de conformité | 03/01/2025 | 169118 |
179238 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 169118 |
171979 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 169118 |
167181 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 169118 |