Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits Nunc™ FluoroNunc™ / LumiNunc™
Utilisez les plaques à 96 puits FluoroNunc / LumiNunc pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide (par ex., FLISA) et les tests de liaison.
186.84€ - 280.70€
Spécification
Propriété de liaison | Hydrophile |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 2,5 cm 2 |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10366281
|
Thermo Scientific™
437796 |
Blanc | MaxiSorp |
280.70€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10634412
|
Thermo Scientific™
437958 |
Transparent | MaxiSorp |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Utilisez les plaques à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc / LumiNunc pour matières solides dans le cadre d’immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide (par exemple, FLISA) et les tests de liaison. Renforcées par les meilleures normes qualité et certifications du marché, les plaques Thermo Scientific Nunc Immuno offrent une excellente fiabilité entre les lots ainsi qu’une parfaite reproductibilité d’un puits à l’autre.
- Plaque d’un encombrement conforme aux normes SBS et compatible avec les équipements standard
- Disponible avec des puits à fond plat ou en forme de C
- Surface PolySorp™ ou MaxiSorp™ au choix
- Plaques disponibles en noir, blanc ou transparent
- Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface
PolySorp : surface hydrophobe pour la liaison préférentielle des biomolécules présentant des domaines hydrophobes.
MaxiSorp : surface hydrophile optimisée pour la liaison des IgG et présentant également une liaison accrue pour de nombreuses autres protéines et biomolécules à caractère hydrophile / hydrophobe. Disponibles avec ou sans
- test de performance spécifique au lot par un essai de liaison d’IgG (% CV d’un puits à l’autre inférieur à 5 % pour les plaques transparentes et inférieur à 10 % pour les plaques en couleur). Les articles testés sont fournis avec un certificat.
Blanc
- Offre une réflexion maximale
- Autofluorescence et autoluminescence minimales
Noir
- Minimise le bruit de fond lors de la lecture par fluorescence
- Minimise la rétrodiffusion de la lumière
- Minimise la diaphonie
Transparent
- Pour la fluorescence en temps résolu
Compatible avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques MicroWell™, les films adhésifs et les membranes perméables à l’air
Spécification
Hydrophile | |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
PS | |
250 μl | |
60 | |
Néant |
Étalon | |
2,5 cm 2 | |
Adsorption | |
Microplaque | |
96 | |
MaxiSorp | |
5 | |
Anticorps (glycoprotéines) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.