Learn More
Thermo Scientific™ Plaque en PS noir et blanc Nunc™ F96 MicroWell™
BIOPHARMA
Code produit. 10346331
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Nbre par carton:
50
160
Conditionnement:
160 pièces
50 pièces
Code produit. 10346331
Marque: Thermo Scientific™ 236105
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour des résultats constants et fiables , utilisez les plaques noires et blanches optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
Assurez des résultats constants et fiables avec un minimum d’interférences entre les puits grâce à la plaque en polystyrène noir et blanc MicroWell™ Thermo Scientific™ Nunc™ F96. Grâce à la conception de la baguette de pression à forme basse, ces plaques noires et blanches de haute qualité sont optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides. Disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
  • Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 × 12
Conditionnement 50 boîtes
Couleur Blanc
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 250 ml
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
Quantité 50 / carton
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.