Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ peuvent être ouverts et fermés d’une seule main grâce à un système de bouchon à charnière exclusif. Les tubes de conception ergonomique sont compatibles avec tous les rotors de centrifugation angulaires ou à godets oscillants.
Marque:  Thermo Scientific™ 362694_OLDNS1
54.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21644" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10512802
  • 553.78€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ peuvent être ouverts et fermés d’une seule main grâce à un système de bouchon à charnière exclusif. Les tubes de conception ergonomique sont compatibles avec tous les rotors de centrifugation angulaires ou à godets oscillants.
Caractéristiques :
  • Bouchon étanche intégré au tube pour prévenir la contamination croisée et la perte du bouchon
  • En polypropylène clarifié offrant une excellente résistance aux produits chimiques, associée à une parfaite tolérance aux grandes vitesses
  • Surface inscriptible et bouchons plats pour l’identification des échantillons
  • Repères de volumes et graduations
  • Sans DNase / RNase
  • Les matières premières du produit sont biocompatibles avec les tests USP classe VI
  • Le produit est non cytotoxique et apyrogène
  • Disponible en version stérilisée (SAL 10-6)
  • FCR max. : 8 500 xg pour le rotor à angle fixe, 7 000 xg pour le rotor à godets oscillants***
  • Température de fonctionnement : -20°C à 37°C
  • Durée de conservation : 2 ans
***Lorsque entièrement soutenu par une cavité conique du rotor ou un adaptateur conique
Informations relatives à la commande :
Les tubes sont conditionnés en vrac (manchon) ou en rack.
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.