Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque 96 puits Nunc™ Edge™ traitée Nunclon Delta, à fond plat
La plaque Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 offre une solution efficace pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
211.00€ - 528.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Certifiés | Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,35 cm2/puits |
Array | 8 × 12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15533115
|
Thermo Scientific™
167425 |
50 Microplates |
211.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15543115
|
Thermo Scientific™
167542 |
160 Microplates |
528.00€
160 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17979449
|
Thermo Scientific™
167542 |
160 Microplates |
314.00€
160 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard. Lorsqu’elle est remplie d’eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d’évaporation pendant de longues périodes d’incubation. Des cellules homogènes et viables sont ainsi créées sur l’ensemble de la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de tests cellulaires. La possibilité d’utiliser l’ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier les expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Caractéristiques- La plaque Edge 2.0 est une solution efficace et économique pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
- La rainure intégrée environnante est divisée en 4 réservoirs sectionnels, chacun pouvant être rempli d’eau stérile de 1,7 à 2,0 ml, de tampon ou de milieu.
- Remplissez les réservoirs de liquide tous les 3 jours dans l’incubateur humidifié afin d’assurer l’efficacité de la barrière anti-évaporation.
- Le traitement Nunclon™ Delta de la surface de culture cellulaire des puits favorise la fixation et la croissance cellulaires.
- La surface non traitée est disponible pour la culture cellulaire en suspension ou les dosages généraux basés sur des solutions
- Utilisez la plaque Edge 2.0 avec le lecteur Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX de microplaques multimode. La rainure remplie de la plaque fonctionne comme un contrôle passif de l’humidité, permettant une incubation simultanée et la détection de signal pendant des applications à long terme avec des cellules vivantes à l’intérieur du lecteur de plaques.
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Avec couvercle | |
8 × 12 | |
Transparent | |
Bride basse | |
400 μl | |
Stérile | |
Plat |
Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité | |
0,35 cm2/puits | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
Polystyrène | |
96 | |
Nunclon Delta | |
Moins de déchets, moins de ressources utilisées |