Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque 96 puits Nunc™ Edge™, non traitée, à fond plat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-9045072
50 microplaques, 50 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Nbre par carton:
160 microplaques
50 microplaques
Conditionnement:
160 pièces
50 pièces
Code produit. 15573115
Marque: Thermo Scientific™ 267427
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard. Lorsqu’elle est remplie d’eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d’évaporation pendant de longues périodes d’incubation. Des cellules homogènes et viables sont ainsi créées sur l’ensemble de la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de tests cellulaires. La possibilité d’utiliser l’ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier les expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Caractéristiques
  • La plaque Edge 2.0 est une solution efficace et économique pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
  • La rainure intégrée environnante est divisée en 4 réservoirs sectionnels, chacun pouvant être rempli d’eau stérile de 1,7 à 2,0 ml, de tampon ou de milieu.
  • Remplissez les réservoirs de liquide tous les 3 jours dans l’incubateur humidifié afin d’assurer l’efficacité de la barrière anti-évaporation.
  • Le traitement Nunclon™ Delta de la surface de culture cellulaire des puits favorise la fixation et la croissance cellulaires.
  • La surface non traitée est disponible pour la culture cellulaire en suspension ou les dosages généraux basés sur des solutions
  • Utilisez la plaque Edge 2.0 avec le lecteur Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX de microplaques multimode. La rainure remplie de la plaque fonctionne comme un contrôle passif de l’humidité, permettant une incubation simultanée et la détection de signal pendant des applications à long terme avec des cellules vivantes à l’intérieur du lecteur de plaques.
Garantie : 90 jours
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Réduction à la source
    • Matières renouvelables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,35 cm2/puits
Array 8 × 12
Conditionnement 1 / paquet ; 50 / boîte
Gamme de produits Nunc™
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Type de jupe Bride basse
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 400 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Concept écologique Moins de déchets, moins de ressources utilisées
Nbre par carton 50 microplaques
Nb par paquet 1
Afficher plus Afficher moins
  • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
    Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
    • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
      Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
      Certificats
      Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
      5 Réponse(s) trouvée(s)
      Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
      Numéro de lot183123 Type de certificatCertificat de conformité Date10/09/2025 Code produit267427
      Numéro de lot185575 Type de certificatCertificat de conformité Date19/03/2025 Code produit267427
      Numéro de lot179019 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit267427
      Numéro de lot174611 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Code produit267427
      Numéro de lot185575 Type de certificatCertificat d'irradiation Date09/05/2025 Code produit267427
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Microplaque 96 puits Nunc™ Edge™, non traitée, à fond plat >