Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 10
GREENER_CHOICE
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque:  Thermo Scientific™ 167554
383.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15553115
  • 405.00€ / 160 pièces
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard. Lorsqu’elle est remplie d’eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d’évaporation pendant de longues périodes d’incubation. Des cellules homogènes et viables sont ainsi créées sur l’ensemble de la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de tests cellulaires. La possibilité d’utiliser l’ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier les expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Caractéristiques
  • La plaque Edge 2.0 est une solution efficace et économique pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
  • La rainure intégrée environnante est divisée en 4 réservoirs sectionnels, chacun pouvant être rempli d’eau stérile de 1,7 à 2,0 ml, de tampon ou de milieu.
  • Remplissez les réservoirs de liquide tous les 3 jours dans l’incubateur humidifié afin d’assurer l’efficacité de la barrière anti-évaporation.
  • Le traitement Nunclon™ Delta de la surface de culture cellulaire des puits favorise la fixation et la croissance cellulaires.
  • La surface non traitée est disponible pour la culture cellulaire en suspension ou les dosages généraux basés sur des solutions
  • Utilisez la plaque Edge 2.0 avec le lecteur Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX de microplaques multimode. La rainure remplie de la plaque fonctionne comme un contrôle passif de l’humidité, permettant une incubation simultanée et la détection de signal pendant des applications à long terme avec des cellules vivantes à l’intérieur du lecteur de plaques.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Sans couvercle
8 × 12
Nunc™
Microplaque
PS
96
Nunclon Delta
Moins de déchets, moins de ressources utilisées
10
Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité
0,35 cm2/puits
10 sachets, 160 boîtes
Transparent
Bride basse
400 μl
Stérile
Plat
160
160 Plates
Vidéos
  • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
    Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
    • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
      Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
      FDS
      Documents Certificats
      Certificats
      Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
      1 Réponse(s) trouvée(s)
      Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
      Numéro de lot171763 Type de certificatCertificat de conformité Date02/12/2024 Catalog Number167554
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 10 > Traité, 400 uL, 160