Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flasks with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
Marque:  Thermo Scientific™ 156380
117.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17937432
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. The ergonomic design with angled neck and wide opening allows easy access to the growth surface by pipettes or cell scrapers. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot60891255 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog Number156380
Numéro de lot60894111 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog Number156380
Numéro de lot60894111 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2025 Catalog Number156380
Numéro de lot60891255 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2025 Catalog Number156380
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.
    Code promotionnel: 24071
    Expire2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flasks with Nunclon™ Supra Surface > Nunc EasYFlask, 175 cm2, Filter
Pour un usage en laboratoire