-
Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
-
Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
Thermo Scientific™ Systèmes Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175.
Marque: Thermo Scientific™ 140410
998.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175. Le format de culture cellulaire linéaire à plusieurs couches, facile à utiliser et permettant une évolutivité aisée, est idéal pour les laboratoires de recherche ainsi que pour les applications commerciales.
Caractéristiques :
- Système prêt à l’emploi
- Bouchon par grand évent à vis
- Conception versatile de l’orifice pour le versement et le remplissage aseptique
Avantages :
- Amélioration de la productivité : effectuez le remplissage et le vidage cinq fois plus rapidement que les flacons T175
- Démarrage rapide : aucun accessoire nécessaire avec les systèmes Cell Factory EasyFill
Pour commencer :
Versez simplement le milieu directement dans la grande ouverture du système Cell Factory EasyFill.
Spécification
Ensachés individuellement | |
6 Pk. | |
Less waste, renewable material | |
Ventilé/Fermé | |
10 |
6/Cs. | |
Flacon de culture | |
Stérile | |
6320 cm2 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
-
Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
-
Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.