Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Description
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175.
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175. Le format de culture cellulaire linéaire à plusieurs couches, facile à utiliser et permettant une évolutivité aisée, est idéal pour les laboratoires de recherche ainsi que pour les applications commerciales.
Caractéristiques :
- Système prêt à l’emploi
- Bouchon par grand évent à vis
- Conception versatile de l’orifice pour le versement et le remplissage aseptique
Avantages :
- Amélioration de la productivité : effectuez le remplissage et le vidage cinq fois plus rapidement que les flacons T175
- Démarrage rapide : aucun accessoire nécessaire avec les systèmes Cell Factory EasyFill
Pour commencer :
Versez simplement le milieu directement dans la grande ouverture du système Cell Factory EasyFill.
Spécification
Spécification
| Description | Ensachés individuellement |
| Nbre par carton | 2/carton |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Type de produit | Flacon de culture |
| Concept écologique | Less waste, renewable material |
| Stérilité | Stérile |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
| Surface de culture | 6320 cm2 |
| Couches de plateaux | 10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.