Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175.
Marque: Thermo Scientific™ 140250
365.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175. Le format de culture cellulaire linéaire à plusieurs couches, facile à utiliser et permettant une évolutivité aisée, est idéal pour les laboratoires de recherche ainsi que pour les applications commerciales.
Caractéristiques :
- Système prêt à l’emploi
- Bouchon par grand évent à vis
- Conception versatile de l’orifice pour le versement et le remplissage aseptique
Avantages :
- Amélioration de la productivité : effectuez le remplissage et le vidage cinq fois plus rapidement que les flacons T175
- Démarrage rapide : aucun accessoire nécessaire avec les systèmes Cell Factory EasyFill
Pour commencer :
Versez simplement le milieu directement dans la grande ouverture du système Cell Factory EasyFill.
Spécification
Ensachés individuellement | |
1 Ea. | |
Less waste, renewable material | |
Ventilé/Fermé | |
2 |
6/Cs. | |
Flacon de culture | |
Stérile | |
1264 cm² |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.