Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYDish dishes with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
199.00€ - 360.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Clear |
Jetable | Single-use |
Quadrillé | Not Gridded |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Surface de culture | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Surface de culture | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17947422
|
Thermo Scientific™
150470 |
35 mm | 13 mm | 8,8 cm2 | Rond |
360.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17987422
|
Thermo Scientific™
150472 |
60 mm | 16 mm | 21,5 cm2 | Rond |
207.00€
28 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17977422
|
Thermo Scientific™
150476 |
100 mm | 21 mm | 56,7 cm2 | Rond |
297.00€
24 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17907432
|
Thermo Scientific™
150474 |
100 mm | 17 mm | 56,7 cm2 | Rond |
199.00€
15 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17967422
|
Thermo Scientific™
150478 |
150 mm | 21 mm | 145 cm2 | Rond |
273.00€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYDish dishes with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. The beveled grip ring is easy to hold and stays secure in your gloved hand. Available in four sizes: 35, 60, 100, and 150 mm. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc EasYDish Dishes with Nunclon Supra Surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
Spécification
Non autoclavable | |
Clear | |
Not Gridded | |
Rond | |
Cell Culture Dish |
Plat | |
Single-use | |
Polystyrène | |
Stérile | |
10 Dishes |
Pour un usage en laboratoire