Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunc™ à surface HydroCell™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
Conditionnement:
30 pièces
6 pièces
Description
Inhibez la fixation des cellules adhérentes et permettez la formation d’amas cellulaires grâce à la très faible adhérence cellulaire des boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ à surface Thermo Scientific™ HydroCell™.
Dans les systèmes de culture traditionnels, la culture de cellules en suspension entraîne fréquemment une perte de cellules et de protéines sécrétées par les cellules car elles se fixent à la surface du système de culture. La surface HydroCell est conçue pour empêcher cette fixation cellulaire. Un polymère superhydrophile immobilisé de façon covalente forme une fine couche uniforme sur le système de culture, entraînant une adhésion cellulaire et une adsorption des protéines minimales. En fonction du type de cellule, il est possible de cultiver les cellules sous forme de suspension de cellules individuelles ou d’amas cellulaires.
- Adsorption minimale des protéines —assurant un haut rendement de protéines secrétées par les cellules Utiles lorsque qu’une fixation des cellules à la surface du système de culture est indésirable
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Capacité (métrique) | 12.5 mL (Well) |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Cell Culture |
| Type | Cell Culture Dish |
| Volume (métrique) de travail | 12,5 ml |
| Nombre de puits | 1 |
| Comprend | Lid |
| Nbre par carton | 6 |
| Afficher plus |
Pour la recherche et à usage unique uniquement