Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage en polypropylène à 384 puits Nunc™ DeepWell™
Simplifiez le stockage des bibliothèques composées grâce à la plaque à 384 puits Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™.
Marque: Thermo Scientific™ 269390
520.56 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Simplifiez le stockage des bibliothèques composées grâce à la plaque à 384 puits Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™. Cette plaque en PP DeepWell fournit des volumes de travail plus importants et minimise la capillarité grâce à une conception spéciale à puits carrés arrondis. Le PP est idéal pour les plaques de stockage, car il a une capacité de liaison plus faible, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
Caractéristiques :- Les bords surélevés autour de chaque puits sont parfaits pour l’étanchéité à la chaleur ou à l’adhésif
- Les puits arrondis permettent un mélange optimisé
- Compatible avec la robotique, l’automatisation et les systèmes de manipulation des liquides
Spécification
Personnalisable | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
250 μl | |
240 μl | |
Non traité | |
Oui | |
60 | |
60/boîte | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |
Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. | |
16 x 24 | |
Emballage individuel | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
PP | |
384 | |
Salle blanche | |
Carré | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
1 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425207 | Certificat de conformité | 20/03/2025 | 269390 |
1422970 | Certificat de conformité | 26/02/2025 | 269390 |
1421980 | Certificat de conformité | 23/01/2025 | 269390 |
1420778 | Certificat de conformité | 08/01/2025 | 269390 |
1412638 | Certificat de conformité | 20/12/2024 | 269390 |
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.