Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de couleur Nunc™ CryoTube™
Appliquez un code couleur à vos flacons d’échantillons grâce aux bouchons de rechange colorés pour cryotubes Nunc à filetage interne dotés d’un joint d’étanchéité en silicone garantissant la meilleure étanchéité.
Brand: Thermo Scientific™ 336088
526.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21935" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Additional Details : Poids : 1.90000kg
Alert:
Ne plongez pas les cryotubes dans la phase liquide de l’azote liquide sans les avoir au préalable soigneusement enveloppés dans une gaine Nunc CryoFlex™ (réf. 343958). Un usage incorrect peut piéger l’azote liquide à l’intérieur du tube et provoquer une accumulation de pression pouvant entraîner une explosion ou présenter un risque biologique. Appliquez les procédures de sécurité appropriées décrites dans le manuel de cryogénie Nunc lors de la manipulation et de la mise au rebut des cryotubes.
Description
Identifiez vos flacons d’échantillons à l’aide de codes couleur. Les bouchons de couleur Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™, conçus pour être utilisés avec des cryotubes Nunc à filetage interne, sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone garantissant la meilleure étanchéité. Dérivés des tout premiers tubes cryogéniques fabriqués au début des années 1960, les cryotubes Nunc sont les tubes cryogéniques les plus utilisés au monde. Leur conception éprouvée, leur haut niveau de certification et la vaste gamme proposée permettent aux chercheurs de choisir le tube qui sera le mieux adapté à une application donnée, avec la certitude que l’échantillon restera viable et inaltéré.
- Ces bouchons à vis de rechange en polypropylène sont dotés d’un joint en silicone garantissant la meilleure étanchéité possible
- Disponibles non stériles ou stérilisés par irradiation
Specifications
Bleu | |
Stérile | |
250/Sachet, 2500/Carton |
Polypropylène | |
Nunc™ | |
Bouchon |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.