Learn More
Thermo Scientific™ Rack pour congélateur Nunc™ Cryobank et Bank-It™
Conservez dix-neuf racks cryobank de 0,5 ml ou treize racks cryobank de 1 ml avec le rack pour congélateur Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank et Bank-It™.
Marque:  Thermo Scientific™ 367014
478.94 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10522964
  • 622.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conservez dix-neuf racks cryobank de 0,5 ml ou treize racks cryobank de 1,0 ml avec le rack pour flacons Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank et Bank-It™.
Ce rack pour congélateur en aluminium vertical de 74 cm de hauteur est spécialement conçu pour maintenir le Cryobank Thermo Scientific Nunc dans des racks de verrouillage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour flacons Cryobank et Bank-It
Racks pour cryobanques 19 x 0,5 ml ou 13 x 1,0 ml ; un de chaque
Rack de flacons Cryobank et Bank-It
Cryobank
Racks cryobank 19 x 0,5 ml ou 13 x 1,0 ml
0,5 ml (13 racks Cryobank), 1 ml (13 racks Cryobank)
Aluminium
Portoir pour tubes à essai 2D
Argent
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot180564 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number367014
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rack pour congélateur Nunc™ Cryobank et Bank-It™ > Capacité des racks cryobank 19 x 0,5 ml ou 13 x 1,0 ml ; un de chaque
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.