Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Nunc™, 30 ml
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les récipients Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 536455
938.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les récipients Thermo Scientific™ Nunc™. Les produits pour laboratoire Nunc sont fabriqués à partir de résines haute pureté et moulés selon nos procédés de pointe. Le matériel de laboratoire en plastique est une alternative plus sûre au verre sans sacrifier la précision.
Caractéristiques :- Fabriqués en PS transparent
- Récipients polyvalents fabriqués en résines de haute qualité
- Bouchons à clipser disponibles pour tous les récipients (non inclus)
- Non stériles (sauf réf. 561301)
Spécification
Récipient | |
PS | |
Non stérile | |
Bouchon à clipser |
Non | |
Cylindrique | |
30 mL | |
Transparent |