Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Nunc™, 30 ml
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les récipients Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque:  Thermo Scientific™ 536668
312.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10428892
  • 385.00€ / 800 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les récipients Thermo Scientific™ Nunc™. Les produits pour laboratoire Nunc sont fabriqués à partir de résines haute pureté et moulés selon nos procédés de pointe. Le matériel de laboratoire en plastique est une alternative plus sûre au verre sans sacrifier la précision.
Caractéristiques :
  • Fabriqués en PS transparent
  • Récipients polyvalents fabriqués en résines de haute qualité
  • Bouchons à clipser disponibles pour tous les récipients (non inclus)
  • Non stériles (sauf réf. 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient
Polystyrène
Non stérile
Bouchon à clipser
Non
Cylindrique
50 ml