Learn More
Thermo Scientific™ Boîte de contact Nunc™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
67 mm
Conditionnement:
396 pièces
Description
La boîte contact Thermo Scientific Nunc est compatible avec les systèmes automatisés
Les produits Nunc, destinés aux laboratoires de biotechnologie, pharmaceutiques et de recherche ainsi qu’à la production de vaccins et de kits de diagnostic, sont en plastique de haute qualité.
- Pour la culture des champignons, des bactéries et autres micro-organismes Utilisée en environnement hospitalier (uniquement pour la recherche), ainsi que dans l’agro-alimentaire et l’industrie pharmaceutique Bonne performance en distributeurs automatiques grâce à sa totale planéité et sa hauteur homogène
- Stérile
Spécification
Spécification
| Description | Boîte de contact |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte de contact |
| Nombre de puits | 1 |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 67 mm |