Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Tube Rack
Code produit. 10314231
Click to view available options
Quantité:
Pièce
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10314231
Marque: Thermo Scientific™ 374179
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Installez la plupart des tubes à centrifuger dans le portoir pour tubes à essai coniques Scientific™ Nunc™ dosageés pour leur étanchéité.
Manipulez et transportez des tubes à centrifuger de 200 ml dans le portoir pour tubes à essai coniques Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Contient 6 tubes à fond conique de 200 ml
  • En acier à revêtement époxydique
  • Réutilisable et possibilité de nettoyage avec de l’alcool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Description Rack pour tubes coniques de 200 ml
Couleur Bleu
Capacité Tubes coniques, Tubes (6 mm)
Matériau Acier recouvert d’époxy
Positions 6
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Quantité Pièce
Diamètre (métrique) de l’ouverture 60 mm
Diamètre (métrique) interne 60 mm
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.