Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de flacons codés Nunc™ Cryobank
Passez au niveau supérieur en matière de stockage cryogénique. Ce système de flacons comprend des tubes à code-barres 2D insérés dans des racks de la taille d’une microplaque standard, pour une utilisation sur paillasse ou pour les applications automatisées.
Marque: Thermo Scientific™ 374222-BR
641.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21893" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
Faites passer le cryostockage traditionnel à la puissance supérieure tout en disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard. Les systèmes de flacons cryobank codés Thermo Scientific™ Nunc™ sont dotés de codes-barres 2D gravés au laser et de racks de microplaques au format standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de bouchage / débouchage et d’options d’étiquetage, les tubes Cryobank peuvent être utilisés pour le stockage manuel ou automatisé des échantillons biologiques jusqu’à la température de l’azote liquide en phase vapeur. Les produits Cryobank répondent aux principales exigences de certification et sont disponibles dans une gamme de volumes allant de 0,5 à 5,0 ml.
Suivi en toute sécurité
- Le code-barres en 2D à liaison permanente, gravé au laser sur le fond de chaque tube, vous permet de lire et de décoder immédiatement tout le rack sans avoir à le retirer ; il vous permet également d’associer vos données à chaque tube
- La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons.
- Gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks complets de très faible encombrement. Les lecteurs offrent des sorties flexibles pour stocker les données dans plusieurs formats de base de données.
Format de stockage optimisé
- Les tubes Cryobank sont disponible en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
- Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés.
- Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage/bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou à rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit
- Le bouchon en PP avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température
- La surface à faible adhérence permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
- Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
- Certifiés exempts de DNAse/RNAse (0,5 /1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
- Niveau d’assurance de stérilité 10,6 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
- Codes-barres en 2D scannés afin de garantir la lisibilité et comparés à une base de données complète de codes-barres précédents pour garantir l’absence de doublons dans la gamme de produits de tubes de stockage Cryobank
- Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
Spécification
Stérile | |
Transparent | |
5 ml | |
Cryobank | |
10 racks de 48 tubes/boîte |
Tubes à vis non codés Nunc Cryobank 5,0 ml avec bouchons, 10 racks à loquet à code-barre de 48 tubes/boîtes, stériles | |
Système de flacons non codé Cryobank | |
Aucun | |
Transparent (fermeture) |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.