Learn More
Thermo Scientific™ Grattoirs de cellules Nunc™
Travaillez sur une grande variété d’applications grâce aux grattoirs de cellules stériles et apyrogènes Thermo Scientific™ Nunc™ dotés d’une lame réglable.
1434.48€ - 1635.00€
Spécification
Largeur (impériale) de lame | 0,6889 po |
---|---|
Largeur (métrique) de lame | 17,5mm |
Nb par paquet | 1/Pk. |
Nbre par carton | 250/Cs. |
Type de produit | Grattoir de cellules |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347774
|
Thermo Scientific™
179693 |
23 cm |
1635.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11357774
|
Thermo Scientific™
179707 |
32 cm |
1434.48€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Équipé d’une lame réglable, le grattoir de cellules stérile et apyrogène Thermo Scientific™ Nunc™ permet un prélèvement mécanique pratique des cellules adhérentes à partir de récipients de culture. Existe en 2 longueurs pour s’adapter à une large gamme de produits de culture.
Caractéristiques :- Poignées flexibles en polystyrène
- Stérilisation et conditionnement individuel
Informations de commande :
- 179707 : à utiliser avec des flacons de 75 à 175 cm2
- 179693 : à utiliser avec des flacons de 25 à 80 cm2
Spécification
0,6889 po | |
1/Pk. | |
Grattoir de cellules | |
Polystyrène (poignée) |
17,5mm | |
250/Cs. | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.