Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Code produit. 12677093
Click to view available options
Couches de plateaux:
1
2
4
10
40
Surface de culture:
1264 cm²
25280 cm2
25440 cm²
632 cm2
6320 cm2
Nbre par carton:
10/Carton
2/carton
6/carton
8/carton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
5 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 12677093
Marque: Thermo Scientific™ 140004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence inter-lots grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence entre chaque lot grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ces systèmes, qui constituent une solution de production éprouvée à grande échelle de cellules, vaccins et protéines thérapeutiques, offrent la même cinétique de croissance que les produits de culture cellulaire à l’échelle du laboratoire. Les ports du système rendent la personnalisation et la fermeture aisées grâce à des tubulures personnalisées qui facilitent la ventilation, le remplissage et la récolte. Disponible en versions à 1, 2, 4, 10 et 40 plateaux.
  • Parfait pour les cellules adhérentes
  • Augmentez l’efficacité de votre production grâce à une surface plus grande avec un encombrement minimal
  • Réduisez les risques de contamination grâce à un système fermé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nunclon Sphera EasYFlask T75, boîte de 24
Nbre par carton 10/Carton
Nb par paquet 10 Pk.
Type de produit Flacon de culture
Concept écologique Less waste, renewable material
Surface de culture 25280 cm2
Volume (métrique) de travail 800 ml
Couches de plateaux 4
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.