Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Code produit. 10394221
Click to view available options
Couches de plateaux:
1
2
4
10
40
Surface de culture:
1264 cm²
25280 cm2
25440 cm²
632 cm2
6320 cm2
Nbre par carton:
10/Carton
2/carton
6/carton
8/carton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
5 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 10394221
Marque: Thermo Scientific™ 167695
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence inter-lots grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence entre chaque lot grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ces systèmes, qui constituent une solution de production éprouvée à grande échelle de cellules, vaccins et protéines thérapeutiques, offrent la même cinétique de croissance que les produits de culture cellulaire à l’échelle du laboratoire. Les ports du système rendent la personnalisation et la fermeture aisées grâce à des tubulures personnalisées qui facilitent la ventilation, le remplissage et la récolte. Disponible en versions à 1, 2, 4, 10 et 40 plateaux.
  • Parfait pour les cellules adhérentes
  • Augmentez l’efficacité de votre production grâce à une surface plus grande avec un encombrement minimal
  • Réduisez les risques de contamination grâce à un système fermé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nunclon Sphera EasYFlask T75, boîte de 24
Matériau Verre
Nbre par carton 6/carton
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Flacon de culture
Revêtement de surface Nunclon™ Delta
Concept écologique Less waste, renewable material
Type de bouchon Adaptateur de filtre
Surface de culture 1264 cm²
Traitement de surface Nunclon Delta
Couches de plateaux 2
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.