Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Description
Obtenez des résultats plus rapides et une cohérence entre chaque lot grâce aux systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Ces systèmes, qui constituent une solution de production éprouvée à grande échelle de cellules, vaccins et protéines thérapeutiques, offrent la même cinétique de croissance que les produits de culture cellulaire à l’échelle du laboratoire. Les ports du système rendent la personnalisation et la fermeture aisées grâce à des tubulures personnalisées qui facilitent la ventilation, le remplissage et la récolte. Disponible en versions à 1, 2, 4, 10 et 40 plateaux.
- Parfait pour les cellules adhérentes
- Augmentez l’efficacité de votre production grâce à une surface plus grande avec un encombrement minimal
- Réduisez les risques de contamination grâce à un système fermé
Spécification
Spécification
| Description | Nunclon Sphera EasYFlask T75, boîte de 24 |
| Nbre par carton | 10/Carton |
| Nb par paquet | 10 Pk. |
| Type de produit | Flacon de culture |
| Concept écologique | Less waste, renewable material |
| Surface de culture | 25280 cm2 |
| Volume (métrique) de travail | 800 ml |
| Couches de plateaux | 4 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.