Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Code produit. 15390292
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur en PEHD
Filtre à air de 0,22 μm
Jeu de tubulures avec connecteur MPC femelle
Kit de démarrage du système
Module CellCube
Système Cell Factory
Une cuve
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Flacons d’agitation Proculture
Systèmes Cell Factory (Tous)
Systèmes Cell Factory (tous les modèles)
S’adapte à tous les systèmes Cell Factory
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
12 pièces
2 pièces
20 pièces
40 pièces
Product Code. 15390292
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 140817
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions
  • Raccordez une poche de milieu de culture ou un jeu de tubulures à n’importe quel « cell factory » (système de culture cellulaire de masse)
Gain de temps et dʼargent
  • Le processus de nettoyage et les validations de stérilité sont minimisés
  • Accessoires stérilisés aux rayons gamma et conditionnés séparément (remarque : Cat. de connecteurs 140099 et 173250 ne sont pas disponibles en version irradiée aux rayons gamma)
Permettent dʼéviter la formation dʼune contre-pression pendant le processus de remplissage
  • Options de ventilation qui offrent une aération supplémentaire lors du remplissage et de la récolte par gravité ou à l’aide d’une pompe péristaltique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Système Cell Factory Original
À utiliser avec (équipement) Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Nb par paquet 1
Type de produit Une cuve
Stérilité Stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.