Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marque:  Thermo Scientific™ 179553
579.46 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Code produit. 11756745
  • 738.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions :
  • Branchez une poche à milieu ou un ensemble de tubulure à un système Cell Factory pour une connectivité aseptique optimale lors du remplissage et de la récolte
Autres caractéristiques :
  • Gain de temps et dʼargent
  • Réduction des processus de nettoyage, tels que l'autoclavage et les validations correspondantes
  • Permet d'éviter la formation d'une contre-pression pendant le processus de remplissage
  • Bénéficiez d’une aération supplémentaire grâce aux options de ventilation
Spécification
Spécification
Avec graduations moulées
10
Système Cell Factory
En forme de U
Flacon d’agitation jetable de 500 ml
1
Stérile
1 μm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.