Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Code produit. 11376881
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur en PEHD
Filtre à air de 0,22 μm
Jeu de tubulures avec connecteur MPC femelle
Kit de démarrage du système
Module CellCube
Système Cell Factory
Une cuve
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Flacons d’agitation Proculture
Systèmes Cell Factory (Tous)
Systèmes Cell Factory (tous les modèles)
S’adapte à tous les systèmes Cell Factory
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
12 pièces
2 pièces
20 pièces
40 pièces
Code produit. 11376881
Marque: Thermo Scientific™ 140067
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions
  • Raccordez une poche de milieu de culture ou un jeu de tubulures à n’importe quel « cell factory » (système de culture cellulaire de masse)
Gain de temps et dʼargent
  • Le processus de nettoyage et les validations de stérilité sont minimisés
  • Accessoires stérilisés aux rayons gamma et conditionnés séparément (remarque : Cat. de connecteurs 140099 et 173250 ne sont pas disponibles en version irradiée aux rayons gamma)
Permettent dʼéviter la formation dʼune contre-pression pendant le processus de remplissage
  • Options de ventilation qui offrent une aération supplémentaire lors du remplissage et de la récolte par gravité ou à l’aide d’une pompe péristaltique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Étui
Matériau HDPE
À utiliser avec (équipement) Flacons d’agitation Proculture
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1
Type de produit Système Cell Factory
Stérilité Stérile
Taille des pores (métrique) 1 μm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.