Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
- Connecteur en PEHD
- Deux obturateurs
- Deux bouchons hermétiques bleu
- Filtre à air bactérien Réf. 4210
- Tubes et pince
Spécification
Spécification
| Description | Kit de démarrage pour le système Cell Factory |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes Cell Factory (tous les modèles) |
| Comprend |
|
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Kit de démarrage du système |
| Forme du fond | Plat |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.