Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multipuits traitées pour la culture cellulaire Nunc™
Ces plaques multi-puits, sur lesquelles le bord des puits est surélevé, soumises à un traitement de surface spécial, réduisent les risques de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ 142485
259.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24318" pour bénéficier de cette offre.
Description
Favorisez une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules grâce aux plaques multi-puits traitées pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec le traitement de surface Nunclon™ Delta. Le format ouvert avec le bord du puits surélevé permet une manipulation pratique et sécurisée des cellules.
Le traitement Nunclon Delta de la surface garantit des performances optimales pour l’adhérence cellulaire.
- Puits empilables et à fond plat
- Les bords de puits surélevés réduisent le risque de contamination croisée
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Excellentes qualités optiques
- Codes alphanumériques pour l’identification des puits
Types de puits ronds
- Équipées de couvercles ventilés pour les échanges gazeux
- Des zones évidées autour des puits servent de réservoirs d’eau pour réduire l’évaporation des puits
- Couvercles équipés de coins entaillés pour en faciliter l’orientation
Types de puits rectangulaires
- Grande surface de culture
- Acceptent des lames couvre-objet en verre standard : 24 × 60 mm pour la plaque à 4 puits ; et 22 × 22 mm pour la plaque à 8 puits
Informations relatives à la commande :
Les plaques à 24 puits font 17 mm de profondeur ; les plaques à 4 puits font 10 mm de profondeur.
Spécification
Avec certificat de traçabilité et de qualité (un certificat par caisse). | |
Plaque de culture cellulaire | |
1 ml (puits) | |
1 mL | |
Nunclon Delta | |
85 |
1,9 cm2 | |
Polystyrène | |
24 | |
Stérile | |
Flat Bottom (F-well) | |
5 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
185606 | Certificat de conformité | 14/03/2025 | 142485 |
182856 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 142485 |
170903 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 142485 |
176844 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 142485 |
183070 | Certificat d'irradiation | 06/12/2024 | 142485 |
Accessoires et services
-
Thermo Scientific™ Lamelles couvre-objet Nunc™ Therma... X500 13mm dia. CoverSlip, Round, Therman... Code produit: 10252961
718.00€ / 500 pièces
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.