Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons solides
Assurez-vous une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules.
Marque: Thermo Scientific™ 153732
132.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.74500kg
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons solides vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons ventilés/fermés avec des marques “Y” permettent une vérification visuelle facile de la position de ventilation tout en favorisant un échange de gaz suffisant.
Caractéristiques :
- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
- Col court et large pour un accès facilité
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons
Spécification
Flacons de culture à baffles, 250 ml | |
Fileté | |
5 | |
Phénolique | |
Nunclon™ Delta |
Verre | |
50 | |
Stérile | |
80 cm2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.