Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire Nunc™ EasYFlasks™
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales.
Marque: Thermo Scientific™ 159910
93.82 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.00500kg
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales. Ces flacons en polystyrène bénéficient du traitement de surface exclusif Nunclon™ Delta pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. La conception ergonomique avec col incliné et ouverture large permet un accès facile à la surface de croissance par pipettes ou grattoirs de cellules.
Vous recherchez des flacons EasYFlasks pour les cultures cellulaires en suspension ? Trouvez les flacons EasYFlasks non traités ici.
- Système d’ouverture et de fermeture ergonomique du bouchon en un 1/3 de tour.
- Ultra plats pour un espace d’incubation maximum.
- Graduations de volumes imprimées et moulées sur les deux côtés du flacon.
- Parois latérales légèrement inclinées pour permettre une observation complète au microscope
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque boîte
Bouchons filtrants :
- Membrane filtrante offrant une protection efficace contre les micro-organismes.
- Membrane filtrante hydrophobe bien définie offrant une ventilation continue pour assurer un échange de gaz homogène d’un lot sur l’autre.
- Membrane résistante aux produits chimiques, conforme aux normes de la classe VI de l’USP et exempte de substances organiques animales.
Bouchons solides :
- Bouchons solides avec repère en forme de “Y” permettant la vérification visuelle de la position d’aération.
- L’un des pieds du “Y” pointant vers le haut indique un bouchon en position de ventilation.
- La position de la ventilation est facilement reconnaissable lorsque les flacons sont empilés dans l’incubateur.
Spécification
Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons | |
Basse | |
5 | |
Stérile | |
Bouchon à vis | |
Nunclon™ Delta |
Flacon Nunc EasYFlask de 175 cm2 | |
30 | |
Oui | |
En forme de U | |
175 cm2 | |
55 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.