Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri / culture cellulaire Nunc™
Beschreibung
Avec un large éventail de tailles et de types, les boîtes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ répondent à une grande variété de besoins expérimentaux dans vos cultures cellulaires courantes. Effectuez une multitude d’applications dans les boîtes grâce au traitement de surface Nunclon™ Delta qui favorise une adhérence maximale pour un large éventail de types de cellules.
Les boîtes de culture Nunc, avec une variété de tailles et de conceptions, sont fabriquées en polystyrène à clarification optimale de haute qualité ou en plastique Permanox.
- Bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
- Les boîtes traitées Nunclon Delta sont optimisées pour l’adhérence de cellules
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Dotées ou non d’orifices d’aération pour les échanges gazeux
- Les boîtes de culture avec grille de 2 x 2 mm sont idéales pour les expériences de clonage et la détermination de l’efficacité du placage
Informations relatives à la commande :
Les modèles 174926 et 169558 sont dotés de grilles de 2 mm
Les modèles 171099 et 150340 sont conçus pour la culture en suspension - non Nunclon
Comprend :
Un certificat garantit à l’utilisateur les bonnes performances biologiques et la traçabilité.
Spezifikation
Spezifikation
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 12.5 mL (Well) |
| Surface de culture | 56,7 cm2 |
| Quadrillé | Sans grille |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Nunclon Delta |
| Mehr anzeigen |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.