Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri / culture cellulaire Nunc™
Code produit. 10120101
Click to view available options
Surface de culture:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Traitement de surface:
Culture cellulaire
Non traité
Nunclon Delta
Quadrillé:
Non quadrillé
Quadrillé
Sans grille
Évent:
Couvercle avec orifice d’aération
Couvercle avec orifice d’aération
Couvercle sans orifice d’aération
Conditionnement:
120 pièces
150 pièces
240 pièces
400 pièces
450 pièces
500 pièces
80 pièces
Code produit. 10120101
Marque: Thermo Scientific™ 150326
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Menez à bien de nombreuses applications grâce à nos divers modèles proposés dans différentes tailles afin de répondre à tous les besoins des laboratoires.
Avec un large éventail de tailles et de types, les boîtes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ répondent à une grande variété de besoins expérimentaux dans vos cultures cellulaires courantes. Effectuez une multitude d’applications dans les boîtes grâce au traitement de surface Nunclon™ Delta qui favorise une adhérence maximale pour un large éventail de types de cellules.
Les boîtes de culture Nunc, avec une variété de tailles et de conceptions, sont fabriquées en polystyrène à clarification optimale de haute qualité ou en plastique Permanox.
  • Bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
  • Les boîtes traitées Nunclon Delta sont optimisées pour l’adhérence de cellules
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Dotées ou non d’orifices d’aération pour les échanges gazeux
  • Les boîtes de culture avec grille de 2 x 2 mm sont idéales pour les expériences de clonage et la détermination de l’efficacité du placage
Informations relatives à la commande :
Les modèles 174926 et 169558 sont dotés de grilles de 2 mm
Les modèles 171099 et 150340 sont conçus pour la culture en suspension - non Nunclon
Comprend :
Un certificat garantit à l’utilisateur les bonnes performances biologiques et la traçabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Plastique, polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 5 mL (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 21,5 cm2
Quadrillé Non quadrillé
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 5 mL
Nombre de puits 1
Comprend Couvercle
Nbre par carton 400/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Quantité 10 Pk., 400/Cs.
Évent Couvercle sans orifice d’aération
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.