Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri / culture cellulaire Nunc™
BIOPHARMA
Code produit. 10098720
Click to view available options
Surface de culture:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Traitement de surface:
Culture cellulaire
Non traité
Nunclon Delta
Quadrillé:
Non quadrillé
Quadrillé
Sans grille
Évent:
Couvercle avec orifice d’aération
Couvercle avec orifice d’aération
Couvercle sans orifice d’aération
Conditionnement:
120 pièces
150 pièces
240 pièces
400 pièces
450 pièces
500 pièces
80 pièces
Code produit. 10098720
Marque: Thermo Scientific™ 168381
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Menez à bien de nombreuses applications grâce à nos divers modèles proposés dans différentes tailles afin de répondre à tous les besoins des laboratoires.
Avec un large éventail de tailles et de types, les boîtes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ répondent à une grande variété de besoins expérimentaux dans vos cultures cellulaires courantes. Effectuez une multitude d’applications dans les boîtes grâce au traitement de surface Nunclon™ Delta qui favorise une adhérence maximale pour un large éventail de types de cellules.
Caractéristiques :
  • Bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Existent avec ou sans orifices d’aération pour les échanges gazeux
  • Grille 2 x 2 mm disponible à des fins d’expérience de clonage et pour déterminer l’efficacité de l’étalement
Informations relatives à la commande :
Les modèles 174926 et 169558 sont dotés de grilles de 2 mm
Les modèles 171099 et 150340 sont conçus pour la culture en suspension - non Nunclon
Comprend :
Un certificat garantit à l’utilisateur les bonnes performances biologiques et la traçabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Capacité (métrique) 35 mL (puits)
Surface de culture 145 cm2
Quadrillé Non quadrillé
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 35 mL
Nombre de puits 1
Comprend Couvercle
Nbre par carton 80/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Conditionnement Resealable Bags
Quantité 10 Pk., 80/Cs.
Évent Couvercle avec orifice d’aération
Hauteur (métrique) 21 mm
Diamètre (métrique) 150 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.