Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de culture Nunc™ EasYDish™
Des boîtes de culture cellulaire de nouvelle génération qui améliorent la manipulation, l’empilement et le transport des cultures cellulaires dans votre laboratoire.
152.00€ - 274.00€
Spécification
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
---|---|
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Description | Nunc EasYDish |
Forme du fond | Plat |
Quadrillé | Non quadrillé |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15873937
|
Thermo Scientific™
150462 |
60 mm | 21,5 cm2 | 16 mm |
152.00€
280 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15883937
|
Thermo Scientific™
150464 |
100 mm | 56,7 cm2 | 17 mm |
189.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15893937
|
Thermo Scientific™
150466 |
100 mm | 56,7 cm2 | 21 mm |
274.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15803947
|
Thermo Scientific™
150468 |
150 mm | 145 cm2 | 21 mm |
251.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Les boîtes de Petri pour culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ sont la nouvelle génération de boîtes de Petri pour culture cellulaire, conçues pour améliorer la manipulation, l’empilage et le transport des cultures dans votre laboratoire. L’anneau de préhension biseauté est facile à tenir et reste sécurisé dans votre main gantée. Les boîtes de Petri bénéficient du traitement de surface Nunclon Delta standard pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. Quatre tailles disponibles : 35 mm, 60 mm, 100 mm et 150 mm.
Bague de serrage biseautée- Garantit que le couvercle reste en position lorsque la boîte est manipulée
- Facilite la saisie et l’utilisation grâce à une main gantée
Conception exclusive d’encoche
- Maximise la ventilation tout en garantissant la stérilité
- Limite le mouvement du couvercle en garantissant un maintien solide du couvercle sur la boîte
- Augmente la résistance de la boîte
Bord extérieur surélevé du couvercle de la boîte
- Permet un empilement stable pendant le transport des cultures cellulaires
Repères d’orientation sur le fond de la boîte
- Simplifie la localisation des cellules au microscope
Surface d’écriture
- Améliore la traçabilité des cultures cellulaires
Emballage refermable
- Garantit la propreté des boîtes ouvertes
Spécifications :
- Matériau : Polystyrène, USP VI
- Sans contaminants : Exempt de RNase / DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxiques, apyrogènes
- Stérilité : Irradiation aux rayons gamma (SAL de 10-6)
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
- Certificat de qualité émis systématiquement
- Traitement de surface Nunclon Delta pour les cultures de cellules adhérentes
Spécification
Fermeture incluse | |
Nunc EasYDish | |
Non quadrillé | |
Rond | |
Nunclon Delta | |
Couvercle |
Polystyrène | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
10 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans