Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Description
Le système de plaque portoir Thermo Scientific™ Nunc™ est conçu pour permettre trois réglages de la hauteur différents pour les inserts de culture cellulaire afin d’accommoder une culture d’interface air-liquide et une plusieurs protocoles d’alimentation des cellules. Emballé individuellement, le système de plaque multipuits portoir est livré avec ou sans inserts de culture cellulaire.
- Conforme aux normes ANSI™
- Avec identification alphanumérique des puits
- Membrane en polycarbonate disponible en trois tailles de pores pour une plus grande souplesse dans vos recherches
- Les inserts conviennent idéalement à l’imagerie en 3D et la membrane translucide devient transparente lorsqu’elle est humide.
- Les plaques de support existent en deux formats correspondant à nos boîtes traitées Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 et 24 puits.
- La plaque de support de conception unique dispose d’une structure de soutien permettant de faire varier la hauteur.
- Tournez simplement l’insert pour engager l’un des trois onglets à hauteur réglable dans les supports de la plaque de support.
Spécification
Spécification
| Inserts par plaque | 12 |
| Surface de culture | 1,13 cm2 |
| Matériau | PC (membrane) |
| Volume (métrique) utile | Suspension basse : 2ml ; suspension moyenne : 3 ml ; suspension élevée : 4 ml |
| Densité des pores | < 0,85 x 10^8 |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Insert de culture |
| À utiliser avec | Insert de culture cellulaire |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 4 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.