Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
BIOPHARMA
Code produit. 11327694
Click to view available options
Porosité:
(Sans insert)
0,4 μm
3 μm
8 μm
Nbre de puits:
12
24
Conditionnement:
4 pièces
48 pièces
96 pièces
Code produit. 11327694
Marque: Thermo Scientific™ 141086
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez jusqu’à 24 inserts simultanément grâce à la plaque de support Thermo Scientific™ Nunc™ pour inserts de culture cellulaire, utilisable pour des cultures en compartiment individuel ou des cultures partageant le même milieu.
Le système de plaque portoir Thermo Scientific™ Nunc™ est conçu pour permettre trois réglages de la hauteur différents pour les inserts de culture cellulaire afin d’accommoder une culture d’interface air-liquide et une plusieurs protocoles d’alimentation des cellules. Emballé individuellement, le système de plaque multipuits portoir est livré avec ou sans inserts de culture cellulaire.
Caractéristiques :
  • Conforme aux normes ANSI™
  • Avec identification alphanumérique des puits
  • Membrane en polycarbonate disponible en trois tailles de pores pour une plus grande souplesse dans vos recherches
  • Les inserts conviennent idéalement à l’imagerie en 3D et la membrane translucide devient transparente lorsqu’elle est humide.
  • Les plaques de support existent en deux formats correspondant à nos boîtes traitées Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 et 24 puits.
  • La plaque de support de conception unique dispose d’une structure de soutien permettant de faire varier la hauteur.
  • Tournez simplement l’insert pour engager l’un des trois onglets à hauteur réglable dans les supports de la plaque de support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inserts par plaque 0
Matériau PC (membrane)
Volume (métrique) utile Suspension basse : 2ml ; suspension moyenne : 3 ml ; suspension élevée : 4 ml
Densité des pores (Sans insert)
Porosité (Sans insert)
Type Insert de culture
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Type de récipient Plaque de support uniquement
Couleur Transparent
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.