Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Du stockage à basse température général au stockage dans l’azote liquide en phase vapeur, utilisez les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique pour stocker vos échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 368632
160.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.14000kg
Description
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
- Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
- Options de filetage externe ou interne disponibles
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
- Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
Spécification
Tube cryogénique | |
Avec surface d’écriture et bouchon à vis | |
1.8 ml | |
Polypropylène (bouchon) | |
1.929 in | |
450 | |
Oui | |
Nunc™ | |
No | |
Polypropylène (PP) | |
Oui | |
Oui |
12.5 mm | |
0.492 in | |
Rond | |
Interne | |
49 mm | |
À base autostable | |
Oui | |
Stérile | |
450/boîte | |
0,06086 oz. | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.