Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10545601
Click to view available options
Forme du fond:
Conique
Rond
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Type de filetage:
Externe
Interne
Modèle:
Sans base autostable
À base autostable
Conditionnement:
1200 pièces
1500 pièces
1800 pièces
2500 pièces
300 pièces
400 pièces
450 pièces
500 pièces
960 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10545601
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 347597
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les tubes cryogéniques pour les biobanques et la culture cellulaire permettent de stocker les échantillons d’un stockage frigorifique général jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide.
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
  • Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
  • Options de filetage externe ou interne disponibles
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diamètre (métrique) 12.4 mm
Type de produit Tube cryogénique
Diamètre (impériale) externe 0.488 in
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polyéthylène (bouchon)
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.614 in
Longueur (métrique) 41 mm
Nb par paquet 500
Modèle À base autostable
Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui
Gamme de produits Nunc
Stérilité Stérile
Anti-rotation Oui
Quantité d’emballage 500/boîte
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,03381 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé No
Mostrar más Mostrar menos
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado