Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour tubes cryogéniques Nunc™ pour les biobanques et la culture cellulaire
Augmentez la flexibilité et la facilité d’utilisation des tubes cryogéniques grâce aux accessoires pour tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour les biobanques et la culture cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 355077
20.66 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
Augmentez la flexibilité et la facilité d’utilisation des tubes cryogéniques grâce aux accessoires pour tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour les biobanques et la culture cellulaire.
- Les inserts de couleurs Nalgene™ sont fabriqués en polystyrène et ne s’adaptent qu’aux bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™. Disponibles en 5 couleurs
- Les inserts de couleurs Nunc™ sont fabriqués en polycarbonate et s’adaptent uniquement aux bouchons de tubes cryogéniques Nunc™ et aux bouchons de tubes Cryobank de 2 ml et 5 ml. Disponibles en 10 couleurs ou comme assortiment.
Spécification
Nunc&trade ; insert pour bouchons de flacon CryoColor, PS | |
Polystyrène | |
500/sachet, 2000/boîte | |
Flacon cryogénique |
Jaune | |
Nunc™ | |
Inserts pour tubes cryogéniques |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.