Learn More
Thermo Scientific™ Rack en vrac à codes-barres Nunc™ pour flacons Cryobank et systèmes Bank-It
GREENER_CHOICE
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Lock Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Marque:  Thermo Scientific™ 374028
Code produit. 10419974
Description
Description
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Loose Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Each Cryobank lock rack with the ANSI footprint securely holds 96 of the 0.5 mL or 1 mL Cryobank tubes in a straight row and column arrangement. It locks the Cryobank tubes in the rack without the need of a rack lid. The 1D barcode on one short side of the rack allows for sample tracking in the entire rack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack en vrac Cryobank Nunc pour tubes Cryobank de 0.5 ml et de 1.0 ml, à codes-barres 1D, 10 racks/boîte
0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes
À codes-barres 1D
Black
10
Flacons Cryobank et Bank-It
0.5 mL (Tube), 0.1 mL (Tube)
Barcoded Loose Rack
Tubes Cryobank de 0.5 ml et de 1.0 ml
10 racks/boîte
10
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot60894128 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog Number374028
Numéro de lot60906476 Type de certificatCertificat de conformité Date10/02/2025 Catalog Number374028
Numéro de lot60339482 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number374028
Numéro de lot60450233 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number374028
Numéro de lot60455282 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number374028
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rack en vrac à codes-barres Nunc™ pour flacons Cryobank et systèmes Bank-It > Nunc Cryobank Lock Rack for 0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes, 1D barcoded, 10 empty racks/case