Learn More
Thermo Scientific™ Lecteurs de code-barres 2D Nunc™
Les lecteurs de code-barres Thermo Scientific™ Nunc dotés d'une fonctionnalité “Plug and Play” jouent un rôle essentiel dans le suivi des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 330050
597.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10740295
  • 758.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Les lecteurs de code-barres Thermo Scientific™ Nunc dotés d'une fonctionnalité “Plug and Play” jouent un rôle essentiel dans le suivi des échantillons.
Les lecteurs sélectionnent automatiquement les code-barres 2D – 128A, 128B, 128C, 39 et le code 2 parmi 5 entrelacé. Ils sont pratiques et simples à utiliser avec une fichier Excel.
Durables, peu onéreux, et faciles à utiliser – une simple connexion à un port USB ou une prise clavier suffit.
  • Les lecteurs sélectionnent automatiquement les code-barres 128, 39 ou 2 parmi 5 entrelacé, ainsi que plusieurs autres.
  • Le lecture est réalisée au contact du code-barres.
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Lecteurs de code-barres 2D Nunc™ > Lecteur de code-barres Nunc ; conçu pour se connecter à tous les ports USB
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.