Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de flacons Nunc™ Bank-It™
Manipulez et stockez les échantillons de façon experte grâce aux systèmes de tubes Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™, dotés de codes-barres 2D gravés au laser et de racks de la taille de microplaques standard.
Marque: Thermo Scientific™ 374074
921.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21893" pour bénéficier de cette offre.
Description
Manipulez et stockez les échantillons de façon soigneuse grâce aux systèmes de flacons Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™, dotés de codes-barres 2D gravés au laser et de racks de microplaques au format standard et disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de bouchage / débouchage et d’options d’étiquetage, les produits Bank-It sont parfaits pour le stockage des échantillons biologiques, génomiques et de diagnostic.
Suivi en toute sécurité
- Le code-barres en 2D à liaison permanente, gravé au laser sur le fond de chaque tube, vous permet de lire et de décoder immédiatement tout le rack sans avoir à le retirer ; il vous permet également d’associer vos données à chaque tube
- La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons.
- Utilisez une gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks complets à encombrement de microplaque. Les lecteurs offrent des sorties flexibles pour stocker les données dans plusieurs formats de base de données.
Format de stockage optimisé
- Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés.
- Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage/bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou à rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit
- Le bouchon en PP avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température
- La surface à faible adhérence permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
- Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
- Certifiés exempts de DNAse, RNAse, pyrogènes et toxines
Contrôle qualité rigoureux
- Codes-barres en 2D scannés afin de garantir la lisibilité, et comparés à une base de données complète de codes-barres précédents pour garantir l’absence de doublons
- Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
Spécification
Nunc Bank-it 0,5 ml, code-barres 2D | |
Polypropylène (capuchon) | |
Bank-It | |
Bank-It | |
96 | |
Nunc™ |
0,5 ml | |
Non stérile | |
Code-barres 2D | |
96/960 | |
960 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.