Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de flacons Nunc™ Bank-It™
Manipulez et stockez les échantillons de façon experte grâce aux systèmes de tubes Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™, dotés de codes-barres 2D gravés au laser et de racks de la taille de microplaques standard.
Marque: Thermo Scientific™ 374075
Description
Manipulez et stockez les échantillons de façon soigneuse grâce aux systèmes de flacons Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™, dotés de codes-barres 2D gravés au laser et de racks de microplaques au format standard et disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D, d’équipements de bouchage / débouchage et d’options d’étiquetage, les produits Bank-It sont parfaits pour le stockage des échantillons biologiques, génomiques et de diagnostic.
Suivi en toute sécurité
- Le code-barres en 2D indélébile, gravé au laser sur le fond de chaque tube, vous permet de lire et de décoder immédiatement tout le rack sans avoir à le retirer ; il vous permet également d’associer vos données à chaque tube.
- La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons.
- Utilisez une gamme de produits de lecture 2D pour décoder des tubes individuels ou des racks de microplaque complets de très faible encombrement. Les lecteurs offrent des sorties flexibles pour stocker les données dans plusieurs formats de base de données.
Format de stockage optimisé
- Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés.
- Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit
- Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
- La surface à faible adhérence permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration.
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
- Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
- Certifiés exempts de DNAse, RNAse, pyrogènes et toxines
- Niveau d’assurance de stérilité 10-6 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
- Codes-barres 2D scannés afin de garantir la lisibilité, et comparés à une base de données complète des codes-barres précédents pour garantir l’absence de doublons
- Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
Spécification
Nunc Bank-it 0.5mL, blank | |
Polypropylene (Cap) | |
Bank-It | |
Bank-It | |
96 | |
Nunc™ |
0.5 mL | |
Non stérile | |
Aucun | |
96/960 | |
960 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.