Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Description
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
- Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
- Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
- Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
- Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
- Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | 96 puits |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | 50 boîtes |
| Type de liaison | Low binding PP |
| Gamme de produits | Nunc |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.