Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Code produit. 10652672
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Fond carré, conique (puits en V)
Rond
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
50 pièces
60 pièces
Code produit. 10652672
Marque: Thermo Scientific™ 267369
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces plaques en polypropylène à 96 puits à faible liaison, qui empêchent la liaison de l’ADN ou des protéines et permettent une récupération complète des échantillons.
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Plaque MicroWell polypropylène 96 puits
• Color-codée
• Transport, stockage, essais en phase liquide, criblage
• Version avec code-barre sur demande
• Polypropylène supportant les températures de -80 à +80°C, faible adsorption, non toxique
• L x P: 128 x 86mm
• Compatible robots et systèmes automatisés
• Existe en blanc, recommandée pour luminescence, et noir pour fluorescence
• Non stérile, sans couvercle
• Non compatible Wellcap
• MicroWell PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format 96 puits
Couvercle Sans couvercle
Description 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 pk., 120 cs.
Type de liaison Low binding PP
Gamme de produits Nunc
Couleur Rouge
Type de produit 96-well plate
À utiliser avec (équipement) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Matériau Polypropylene
Volume (métrique) du puits 500 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 450 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 120
Nb par paquet 10
Quantité 120/Cs.
État réglementaire For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.